L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solution étalon de soufre: 1000 mg/l S dans l'eau (de (NH₄)₂SO₄) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456082WEA 146 EUR InStock
456082W
Solution étalon de soufre: 1000 mg/l S dans l'eau (de (NH₄)₂SO₄) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de sulfide
(NH₄)₂SO₄ dans H₂O
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Collapse All
Désignation Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Solution étalon de soufre, 1000 mg/l de S dans un étalon d'eau (de (NH4)2SO4) ARISTAR® pour ICP S Soufre 1000 µg/ml H₂O Flacon en plastique 100 mL 456082W
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité