Solution étalon de tantale: 1000 mg/l Ta en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Ta) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456102JEA 219 EUR InStock
456102J
Solution étalon de tantale: 1000 mg/l Ta en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Ta) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tantale
Ta dans H₂O tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Collapse All
Désignation Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Solution étalon de tantale, 1000 mg/l de Ta dans un étalon d'eau avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Ta) ARISTAR® pour ICP Ta Tantale 1000 mg/L H₂O/tr HF Flacon en plastique 100 mL 456102J
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité