Solution étalon de vanadium: 1000 mg/l V dans acide nitrique dilué (de V₂O₅) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456322TEA 165 EUR InStock
456322T
Solution étalon de vanadium: 1000 mg/l V dans acide nitrique dilué (de V₂O₅) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de vanadium
V₂O₅ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité