Générateur de froid, AWC100
Fournisseur: JULABO GmbH
9630100
461-0324EA 1630 EUR InStock
461-0324
Générateur de froid, AWC100
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Le générateur de froid à refroidissement air/eau AWC100 est conçu pour éliminer de faibles quantités de chaleur dans des systèmes externes où la température de refroidissement est supérieure à la température ambiante et où il n'est pas nécessaire de contrôler la température. Le générateur de froid qui ne dispose pas d'une unité de réfrigération est particulièrement adapté à une utilisation dans des circuits avec élément Peltier, appareils analytiques, polarimètres, réfractomètres et caméras CCD. La vitesse du ventilateur (c'est-à-dire la capacité de refroidissement) peut être ajustée en deux paliers, la capacité de refroidissement dépendant de la différence de température entre le retour et la température ambiante. Principe de refroidissement: le liquide de bain chaud est pompé via l'échangeur thermique. L'échangeur thermique est refroidi par un moteur de ventilation et élimine donc la chaleur produite.
  • Facile à utiliser grâce à l'indicateur du niveau de remplissage
  • Silencieux en théorie
  • Economique et écologique puisque l'eau courante n'est pas gaspillée
  • Capacité de la pompe de 2,9 l/min, 200 mbars max.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité