VWR® MX, Thermostats à immersion
Fournisseur: VWR Collection
462-0205EA 1300 EUR InStock
462-0205
VWR® MX, Thermostats à immersion
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Contrôleurs à thermostat
Le thermostat à immersion MX est convivial avec trois boutons de commande et des invites à l'écran. La commande à glissière pratique permet de régler facilement le débit et peut se fixer solidement aux parois droites ou courbes du réservoir.
  • Large EasyView™ LCD display with alarm or fault icons plus English prompts and menus
  • User-adjustable high and low temperature limits and low liquid level alarms
  • Single speed pressure pump
  • Integral pump and heater coil protection
  • Single point calibration
Capacité de pompe max.: 11,9 l/min, 120 mbar
Maximum pump capacities:
10,6 l/min, 100 mbar
Certifications: Conforme à la norme DIN 12876-1, classe de sécurité I
Attention: * RT = Ambient.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité