Fer (II,III) oxyde 97%, nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
47141.14
47141.14EA 51.3 EUR InStock
47141.14
Fer (II,III) oxyde 97%, nanopoudre
Fer (II,III) oxyde
Purity: 97% CAS No.: 1317-61-9 Molecular Formula: Fe3O4 Formula Weight: 231.54 Physical Form: 50-100nm APS Powder, S. A. 20-50m2/g Density: 5.2 Refractive Index: 3.0 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1538° MDL No.: MFCD00011010
Formule: Fe₃O₄
MW: 231,54 g/mol
Point de fusion: 1538 °C
Densité: 5.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011010
Numéro CAS: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 14,4040
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité