Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhynchophylline 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

471621000
471621000.EA 330 EUR InStock
471621000.
Rhynchophylline 98%
Rhynchophylline


Formule: C₂₂H₂₈N₂O₄
Point d'ébullition: 560.8°C (760mmHg)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00221748
Numéro CAS: 76-66-4
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 200°C to 208°C
Water ≤2 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité