Undecaethylene glycol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-Decaoxadotriacontane-1,32-diol, PEG-11, HO-PEG11-OH
472020010
472020010.EA 219 EUR InStock
472020010.
Undecaethylene glycol 95%
Undecaethylene glycol
Formule: C₂₂H₄₆O₁₂
MW: 502,59 g/mol
Point d'éclair: 299°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26793839
Numéro CAS: 6809-70-7
EINECS: 229-884-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité