3,3'-Dichlorobenzidine
Fournisseur: Merck
48525
48525.EA 96.1 EUR InStock
48525.
3,3'-Dichlorobenzidine
3,3'-Dichlorobenzidine
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂N₂
Numéro CAS: 91-94-1
EINECS: 202-109-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité