Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Tonbo Biosciences
50-4732-U100
50-4732-U100EA 109 EUR InStock
50-4732-U100
Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The MPC-11 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MPC-11 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG2b antibodies.
Type: Control
Antigen: Isotype Control
Clonality: Monoclonal
Clone: MPC-11
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité