Porte-filtre pour seringues, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10461000
514-0020EA 175 EUR InStock
514-0020
Porte-filtre pour seringues, Whatman™
Porte-filtres
PS syringe filter holder for clarification and sterile filtration of liquids and gases under pressure.
Pression max.: 7 bar
Température max.: 180 °C
Øxh: 30×34 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité