Rotors for Pico™ and Fresco™ centrifuges
Fournisseur: Thermo Scientific
75003424 75003418 75003436 75003440 75003473 75003489 75003465
521-1105EA 755 EUR InStock
521-1105 521-1104 521-1106 521-1107 521-1108 521-1109 521-2153
Rotors for Pico™ and Fresco™ centrifuges
Centrifugeuses Rotors
Increase nucleic acid sample separation by using the Thermo Scientific™ 10×5 ml rotor with ClickSeal™ biocontainment lid.
Maximized micro-volume capacity, G-force up to 20326×g, ClickSeal biocontainment lid shortens retrieval time with one-click opening, compared to screw-on lids, and provides assurance that samples are securely contained.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité