KIT PFAS : 1,5ml flacon PP filetage court DN9, 32x11,6mm, transparent, avec marquage de remplissage 9mm PFAS PP bouchon fileta ge court, vert clair, avec trou silicone blanc/polypropylne transparent, 45 shore A, pour analyses PFAS 1 * 100 Pce
Fournisseur: VWR Collection
KIT PFAS : 1,5ml flacon PP filetage court DN9, 32x11,6mm, transparent, avec marquage de remplissage 9mm PFAS PP bouchon fileta ge court, vert clair, avec trou silicone blanc/polypropylne transparent, 45 shore A, pour analyses PFAS 1 * 100 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
KIT PFAS : 1,5ml flacon PP à filetage court DN9, 32x11,6mm, transparent, avec marquage de remplissage 9mm PFAS PP bouchon à fileta ge court, vert clair, avec trou silicone blanc/polypropylène transparent, 45° shore A, pour analyses PFAS 1 * 100 Pce 548-7001A 1 * 100 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou