Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (PE (Phycoerythrin)-Cy5®)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
55-4321-U100
55-4321-U100EA 118 EUR InStock
55-4321-U100
Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (PE (Phycoerythrin)-Cy5®)
Anticorps
The 2A3 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The 2A3 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2a antibodies.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité