Unions et raccords à filetage métriques, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-621 P-626 P-626-01 P-650 P-670 P-694
UPCHP-621EA 13.3 EUR InStock
UPCHP-621 554-3126 554-3127 554-3136 UPCHP-670 554-3154
Unions et raccords à filetage métriques, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Ces adaptateurs femelles M6 sont fabriqués en PEEK, EFTE ou PCTFE.
  • Pression nominale de 1000 psi (69 bar)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité