Unions et raccords à filetage anglais, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-135 P-627 P-627-01 P-681 U-659
554-3093EA 36.3 EUR InStock
554-3093 554-3128 554-3129 554-3149 UPCHU-659
Unions et raccords à filetage anglais, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Unions et raccords en PEEK ou PCTFE.
  • Pression nominale de 1000 psi (69 bar)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité