Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ PFP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
25405-052130 25405-254630 25405-152130 25405-012101 25403-154630 25403-152130 25405-154630 25403-052130 25403-102130 25403-012101 25402-152130 25402-102130 25402-052130 25405-014001 25403-014001 25403-013001 25403-011001 25403-104630
555-5628EA 801 EUR InStock
555-5628 554-4313 555-5498 555-5653 554-4312 555-5591 555-5501 555-5575 555-5583 555-5615 555-5610 555-5607 554-4311 555-5655 555-5618 555-5617 555-5614 555-5586
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ PFP
Colonnes pour chromatographie
Séparation efficace de mélanges complexes contenant des composés halogénés et polaires étroitement liés. L'introduction d'un groupe fluor dans la phase stationnaire entraîne des modifications significatives dans l'interaction soluté-phase stationnaire et augmente la sélectivité et la rétention supplémentaire.
  • Rétention et sélectivité améliorées pour les isomères de position des composés halogénés
  • Excellente analyse sélective de composés non halogénés - en particulier composés polaires contenant des hydroxyles, carboxyles, nitro ou autres groupes polaires
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité