Iode 0.05 mol/l (0.1N), BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
5623.1000EA 59.35 EUR InStock
5623.1000
Iode 0.05 mol/l (0.1N), BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Iode
BAKER ANALYZED™ Reagent—A grade of high-quality chemicals for laboratory and specialized industrial use.
Formule: I₂
MW: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184,3
Point de fusion: 114
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
Merck Index: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0995 - 0.1005
Normality 0.0995 - 0.1005
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité