Spanner, open end, SGE
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
18500002
568-0686EA 28.8 EUR InStock
568-0686
Spanner, open end, SGE
Clés à molette
Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
Collapse All
Désignation Matière À utiliser avec une tête de type Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Clé de 3/16"×1/4" AF Acier inoxydable 3/16" and 1/4" 1 568-0686
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité