Pluronic® F-127 10% dans l'eau
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), PEG-PPG-PEG, Polyethylene-Polypropylene Glycol, Pluronic® F-127
59005
59005.EA 109 EUR InStock
59005.
Pluronic® F-127 10% dans l'eau
Poloxamer 407 (Pluronic® F-127)
Ready-to-use solution of Pluronic® F-127, a nonionic detergent useful for solubilizing hydrophobic dye molecules such as AM esters of Fura-2, Fluo-3, Indo-1, or Rhod-2 to facilitate cell loading.
We also offer Pluronic® F-127 solid and Pluronic® F-127, 20% Solution in DMSO.
Pluronic F-127 is a registered trade mark of BASF.
Formule: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)aH
Numéro MDL: MFCD00082049
Numéro CAS: 9003-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité