VWR®, Minuteur numérique, quatre canaux, avec tableau blanc
Fournisseur: VWR Collection
609-0208EA 60.1 EUR InStock
609-0208
VWR®, Minuteur numérique, quatre canaux, avec tableau blanc
Minuteurs Minuteurs numériques
Ce minuteur est intégré à un tableau blanc avec marqueur et effaceur, ce qui permet de garder une trace du temps et d'autres informations essentielles. Il offre différentes options de montage : à plat sur la paillasse, vue verticale et fixé sur une surface métallique.
  • Compteur progressif et à rebours commutable avec affichage du temps écoulé après le décompte
  • Capacité de 23 heures 59 minutes qui peut être changée en capacité de 59 minutes 59 secondes
  • Alarme audible pour chaque canal
  • Mémorisation de la dernière heure réglée
More Product Information
Collapse All
Désignation Couleur Précision l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Minuteur numérique, 4 canaux, avec tableau blanc blanc ±5 s/day 114,3×25,4×88,9 mm 1 609-0208
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité