L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® smartPans™, Capsules de pesée
Fournisseur: VWR Collection
611-3834EA 128 EUR InStock
611-3834
VWR® smartPans™, Capsules de pesée
Nacelles Nacelles de pesée
Les capsules de pesée de style Cahn sont compatibles avec la plupart des analyseurs et microbalances disponibles.
  • En feuille sous ultravide (UHV)
  • Mouillables et totalement exempts d’huiles (normalement présentes dans d’autres qualités de feuille d’aluminium)
Adaptées à l’analyse organique, micro-élémentaire et thermique. Convient également aux applications pharmaceutiques.
Certifications: ASTM B-479 3.1.4 et 10.3.1.
Conditionnement: Dans des flacons en polypropylène à fermeture amovible, faciles à utiliser.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité