VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
612-1681EA 31 EUR InStock
612-1681 612-1747 612-1682 612-1683 612-1684 612-1685 612-1686 612-1687 612-1688 612-1756 612-1689 612-1690 612-2841 612-2842 612-2843 612-2844 612-2845 612-2846 612-2847 612-2848 612-2849 612-2850 612-2851 621-0058
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Pipettes Pipettes Pasteur
En PE-BD, à usage unique. Ces pipettes incassables 'tout-en-un' éliminent les risques de bris de verre et d’exposition à des matières infectieuses. La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison. Les pipettes fonctionnent bien pour les transferts rapides et sûrs de liquides.
  • Non toxiques et inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Peut être thermosoudée et congelée à des températures très faibles, par exemple dans l’azote liquide
  • Stériles ou non stériles
  • Niveau d’assurance de
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité