Fioles volumétriques, classe A, graduation blanche, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
216787309 216780704 216782405 216780807 216781203 216781409 216781709 216782508 216783204 216784406 216785402 216786304 216783607
612-5212EA 198 EUR InStock
612-5212 612-4998 612-5205 612-4999 612-5202 612-5203 612-5204 612-5206 612-5207 612-5209 612-5210 612-5211 612-5208
Fioles volumétriques, classe A, graduation blanche, DURAN®
Ballons Fioles jaugées
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with PE stopper, without certificate of conformity.
  • With circular graduation mark
  • White printed image
  • With batch certificate
Typical applications precise measurement of specified liquid amounts, preparation and storage of standard solutions.
With printed retrace code (batch identification).
*Col large
Certifications: ISO 1042
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité