Pipettes multicanales électroniques, avec Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™, avec espacement ajustable entre les pointes
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4672010BT 4672020BT 4672030BT 4672040BT 4672050BT 4672060BT 4672070BT 4672080BT 4672090BT 4672100BT
613-5767EA 1903 EUR InStock
613-5767 613-5770 613-5768 613-5771 613-5764 613-5769 613-5772 613-5765 613-5763 613-5766
Pipettes multicanales électroniques, avec Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™, avec espacement ajustable entre les pointes
Pipettes Pipetteurs
Ces pipettes sont idéales pour transférer rapidement et efficacement des échantillons entre pratiquement tous les tubes, portoirs, microplaques ou plaques de gel horizontales. L'espacement ajustable entre les pointes permet à l'utilisateur de définir la distance entre les pointes en déplaçant simplement l'échelle pour l'agrandir ou la réduire selon le format de l'équipement de laboratoire. Avec éjection électronique de pointe et pipetage par l'index pour permettre au pouce de se relâcher.
  • La pointe est verrouillée de façon étanche jusqu'à ce qu'elle soit éjectée pour éviter toute perte d'échantillons précieux à cause d'une chute de pointe
  • Deux options de fonctionnement pour chaque application : étapes configurées via la matrice ou préréglages intégrant les paramètres pour les applications les plus courantes
  • Cinq profils utilisateur à interface personnalisée, protection par mot de passe et fonctionnement coordonné de plusieurs utilisateurs et environnements
  • Possibilité de stocker jusqu'à 30 protocoles courants avec un nom et un étalonnage spécifiques dans les fonctions du programme
  • Fonctions de suivi de maintenance et d'étalonnage pour signaler aux utilisateurs que la micropipette nécessite une intervention pour maintenance ou réparation
  • Batterie au lithium-ion pour un résultat durable ; l'unité est rechargeable via un support de charge ou une prise
  • Programmation des pipettes par ordinateur en se connectant à la nouvelle application My Pipette™ Creator via connexion Bluetooth* ou USB
Informations de commande: Fournies avec une alimentation universelle. Extension de garantie de deux ans, uniquement disponible par enregistrement sur Internet.
Attention: Veuillez noter que les pointes ClipTip™ 384 et ClipTip™ 12,5, ainsi que les pipettes compatibles n'offrent pas de technologie de verrouillage.
* Les modèles Bluetooth ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité