Lactodensimètres
Fournisseur: GERBER FUNKE
6600 6610
614-0250EA 50.7 EUR InStock
614-0250 614-0251
Lactodensimètres
Hydromètres
Ce lactodensimètre selon Gerber est conçu avec un thermomètre.
  • Thermomètre intégré dans une tige ou un corps
  • Modèle standard avec échelle négative
  • Température étalonnée de 20 °C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité