VWR®, Thermo-hygromètre avec baromètre
Fournisseur: VWR Collection
620-1952EA 263 EUR InStock
620-1952
VWR®, Thermo-hygromètre avec baromètre
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
This accurate thermo-hygrometer with barometer features additional derived units: Dew point temperature, wet bulb temperature, moisture content and absolute humidity. It is suitable for air conditioning applications, ambient air monitoring, meteorology, living climate and air pressure measurement in EDP rooms, storage rooms, greenhouses and production rooms.
  • Mémorisation des valeurs minimales/maximales pour toutes les mesures
  • Haute précision grâce à l’étalonnage numérique des travaux
  • Correction de la compensation et de l’inclinaison pour un réglage facile
More Product Information
Collapse All
Plage de mesure Précision Résolution l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
−25…+70 °C; 0 - 100% RH; 10 - 1100 mbar ±0,5% m.v. ±0,1 °C; ±2,5% RH; ±1,5 mbar 0,1 °C; 0,1% RH; 0,1 mbar 106×67×30 mm 130 g 1 620-1952
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité