Platinum/iridium wire
Fournisseur: CHEMPUR
902310
631-7116EA 0 EUR InStock
631-7116
Platinum/iridium wire
Fils métalliques
Platinum/Iridium 90/10 wire.
Platinum wire is used in many applications including gasket or o-ring fabrication, thermocouples, electrical contacts, loops and heater coils.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité