L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Platinum/iridium wire
Fournisseur: CHEMPUR
902310
631-7116EA 0 EUR InStock
631-7116
Platinum/iridium wire
Fils métalliques
Platinum/Iridium 90/10 wire.
Platinum wire is used in many applications including gasket or o-ring fabrication, thermocouples, electrical contacts, loops and heater coils.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Platinum/iridium wire, Ø 0,8 mm 1 cm 631-7116
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité