Tissue cool plate, COP 30
Fournisseur: MEDITE
02-1030-00
632-7014EA 4210 EUR InStock
632-7014
Tissue cool plate, COP 30
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
This tissue cool plate is designed for use for the rapid cooling of paraffin blocks during tissue processing or sectioning.
  • Quiet, efficient and environmentally-friendly
  • Can perform a cooling temperature down to –15 °C
  • Variable digital temperature control
Made of polished stainless steel with heated brims to prevent condensation, this plate enables the cooling of 60 to 100 embedding molds or paraffin blocks simultaneously.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité