Réfractomètres portables à échelles spéciales
Fournisseur: ATAGO
3477 3478 3486 3488 3489
635-0623EA 950 EUR InStock
635-0623 635-0624 635-0626 635-0627 635-0628
Réfractomètres portables à échelles spéciales
Réfractomètres Réfractomètres portables
Réfractomètres numériques de poche pour mesurer différents paramètres.
  • Étalonnage à l'eau
  • Interférence avec la lumière extérieure (ELI)
  • Relevés précis à la lumière du jour ou à proximité d'une fenêtre
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité