Handheld refractometer, OPTi Digital, with 50 accessible scales
Fournisseur: BELLINGHAM STANLEY
38-01
635-0832EA 391 EUR InStock
635-0832
Handheld refractometer, OPTi Digital, with 50 accessible scales
Réfractomètres Réfractomètres portables
OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
  • One instrument – 50 scales
  • Wide measuring range
  • Special features menu
  • Ergonomic IP 65 design
  • Truly portable for the laboratory or field
Packed full of scales and features, the pocket friendly OPTi refractometer has a wide measuring range covering the full 0 to 95 Brix range (1,33 to 1,53 RI). Up to three scales (A, B, C) can be easily activated from its onboard library of 50 scales at any time. Where applicable, Automatic Temperature Compensation (ATC)More Product Information
Collapse All
Désignation Plage de mesure Précision Résolution Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Handheld OPTi digital refractometer 0 - 95 °Bx / 1,33 - 1,53 RI / 1,000 - 1,050 °SG / 0 - 95 % 0,2 °Bx / 0,0003 RI / 0,003 °SG / 0,2% 0,1 °Bx / 0,0001 RI / 0,001 °SG / 0,1 % 1 635-0832
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité