Appareils de mesure pH/mV/°C, pour paillasse, SevenExcellence™ S400
Fournisseur: Mettler - Toledo
30046242 30046240 30046241 30092982
662-1467EA 3180 EUR InStock
662-1467 662-1464 662-1466 662-2000
Appareils de mesure pH/mV/°C, pour paillasse, SevenExcellence™ S400
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ces appareils mesurent le pH et l'ORP avec des sondes classiques et mesurent également le pH avec la technologie ISFET. Ils sont efficaces dans les applications complexes et les tâches de mesure de routine dans les laboratoires, et répondent aux exigences strictes des marchés réglementés.
  • Grand écran couleur, tactile et convivial, et navigation dans les menus en 10 langues
  • Concept de méthode souple (17 méthodes prédéfinies et 50 méthodes définies par l'utilisateur) pour une reproductibilité et une protection élevées
  • Conviennent à trois modules avec n'importe quelle composition et n'importe quel ordre, peuvent être complétés par des paramètres de mesure supplémentaires à tout moment
  • Protection exceptionnelle grâce à la gestion des utilisateurs sophistiquée et à la technologie ISM® (Intelligent Sensor Management)
  • Les interfaces USB, Ethernet et RS232 permettent de connecter un lecteur de codes-barres, un lecteur d'empreintes digitales, un passeur d'échantillons Rondolino, une clé USB ou une imprimante réseau
  • Le porte-électrode peut être utilisé d'une main, vers le haut et vers le bas pour installer l'électrode à l'emplacement idéal (uPlace™)
Informations de commande: fournis avec des modules (une unité d'extension de pH/mV, deux unités d'extension de blancs), un support d'électrode uPlace™, un couvercle semi-transparent, des instructions d'utilisation, un guide d'installation et un guide d'utilisation rapide, le logiciel EasyDirect™ pH, la déclaration de conformité et le certificat de test.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité