Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-4732-U100
70-4732-U100EA 59.7 EUR InStock
70-4732-U100
Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11]
Anticorps
The MPC-11 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MPC-11 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG2b antibodies.

Type: Control
Antigen: MPC-11
Clonality:
Clone: MPC-11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité