VWR® shiroGEL, Mini-cuves verticales modulaires PAGE
Fournisseur: VWR Collection
700-0292EA 821 EUR InStock
700-0292
VWR® shiroGEL, Mini-cuves verticales modulaires PAGE
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
Le mini-système vertical PAGE shiroGEL est modulaire, permettant ainsi de réaliser les applications PAGE et d'électrotransfert dans la même cuve, simplement en remplaçant les inserts. Le système comporte des inserts pour chaque application, et une cuve tampon commune dans laquelle les exécuter. Chaque insert a son propre ensemble d’électrodes, qui se connecte au couvercle de la cuve tampon. Pour des raisons de sécurité, les câbles d’alimentation se connectent directement au couvercle. Lorsque le couvercle est retiré, l’alimentation est coupée du système. Les inserts ont également un petitMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité