VWR® PerfectBlueMini M, Système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
700-0758EA 721 EUR InStock
700-0758
VWR® PerfectBlueMini M, Système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Le système d’électrophorèse PerfectBlue Mini M est d'une taille très pratique pour un large éventail d’utilisations de routine. Ce système est fourni avec 2 peignes, mais il existe une large gamme de peignes standard et de peignes de microtitration, qui permet d'utiliser ce système pour la séparation de 36 échantillons au maximum. Le système est prêt à l’emploi avec un couvercle, des cordons d’alimentation et un support de gel. Sa construction de haute spécification et ses électrodes de platine intégrées fournissent des résultats de grande qualité, jour après jour.
*À base de gel d’agarose d’environ 5 mm d’épaisseur
Informations de commande: Le système est équipé par défaut de 2 peignes (à 10 et 14 dents, 1,5 mm d’épaisseur).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité