VWR® PerfectBlueMini L, Système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
700-0777EA 835 EUR InStock
700-0777
VWR® PerfectBlueMini L, Système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Capable de traiter des gels de 12×14 cm, la plus grande cuve de la gamme « Mini » offre toujours la possibilité d’un coulage direct du gel dans le plateau, dans une taille de produit facile à gérer pour une électrophorèse fiable et de haute qualité. Ce système peut être fourni avec un choix de supports de gel adaptés à 2, 4 ou 12 peignes et une gamme étendue de peignes standards et à microtitration, ce qui en fait un système polyvalent adapté à l’électrophorèse de routine et l’électrophorèse de séparation de petite taille.
*À base de gel d’agarose d’environ 5 mm d’More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité