VWR® Midi S, Système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
700-0814EA 1240 EUR InStock
700-0814
VWR® Midi S, Système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Capable de traiter rapidement jusqu’à 160 échantillons, la Midi S est une cuve d’électrophorèse compacte, mais très efficace. La polyvalence est intégrée, avec six positions de peigne différentes et un choix de 10 types de peignes et épaisseurs disponibles. Pour une manipulation rapide, des peignes spéciaux pour microtitration permettent un chargement rapide avec une pipette multicanaux, tandis que les « obturateurs d’extrémité » efficaces scellés par caoutchouc permettent au gel de couler directement dans le support. Avec sa conception robuste et ses électrodes droites,More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité