VWR® PerfectBlue Maxi L, Système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
700-0913EA 1760 EUR InStock
700-0913
VWR® PerfectBlue Maxi L, Système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Le système Maxi L peut être utilisé pour traiter jusqu’à 600 échantillons, ce qui le rend parfaitement adapté au criblage d’échantillons à grande échelle, lors duquel jusqu’à 12 peignes de microtitration peuvent être utilisés sur le même support de gel de 23×40 cm.
Conçu pour l’économie et l’efficacité, le système Maxi L permet l’utilisation de cloisons de séparation économiques, utilisées pour générer des gels plus petits, et pour le chargement des échantillons, les peignes de microtitration permettent un chargement rapide et sans erreur avec des pipettes multicanaux. Les gels peuventMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité