VWR®, Compteur manuel
Fournisseur: VWR Collection
710-0935EA 39 EUR InStock
710-0935
VWR®, Compteur manuel
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Compteurs de cellules manuels
La construction en métal est conçue pour la fiabilité, la longue durée de vie et une utilisation intensive. L'ingénierie unique offre une sensation tactile douce. Les chiffres reviennent instantanément et automatiquement à zéro en tournant le bouton de réinitialisation.
  • Compact unit for carrying in the pocket
  • Ease in viewing, large white numerals on a black background
Hundreds of laboratory applications provide opportunities to count blood samples, take surveys, inventory items, total drops of liquid, receive lab samples, and tally biomedical events.More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité