VWR® W10, Chauffe-lames/séchoir pour lames
Fournisseur: VWR Collection
720-2684EA 0 EUR InStock
720-2684 720-2422
VWR® W10, Chauffe-lames/séchoir pour lames
Dispositifs de chauffage/séchage pour lames
La plaque chauffante W10, avec son design compact et élégant, peut contenir deux rangées de 40 lames au total. La plaque chauffante est très utile comme banc d'étirement pour monter, étirer et sécher des sections de paraffine sur des lames, pour fixer des taches bactériennes et pour chauffer des échantillons fluides dans des boîtes de Pétri. La surface anodisée noire offre un excellent contraste visuel. La plaque de travail est fabriquée en aluminium massif de 8 mm avec une surface anodisée noire et assure une température constante et homogène sur toute la surface de chauffe. L'écran tactileMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité