VWR® CHEMI only, Système d'imagerie par chemiluminescence
Fournisseur: VWR Collection
730-1471EA 16710 EUR InStock
730-1471
VWR® CHEMI only, Système d'imagerie par chemiluminescence
Systèmes de photodocumentation
Le système VWR® CHEMI only est dédié à l'imagerie par chemiluminescence. Le système est conçu pour une performance élevée et l'automatisation. Il est doté d'une caméra CCD quantique à rendement élevé de nouvelle génération pour plus de précision. Grâce à sa configuration ultra simple, il suffit d'un simple clic pour acquérir automatiquement une qualité d'image de tout transfert Western.
  • Configuré pour une précision optimale afin d'acquérir la moindre bande sur une tache
  • Caméra quantique à rendement élevé (73% @ 425 nm) très sensible à un éclairage de
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
VWR® CHEMI uniquement 1 730-1471
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité