Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Low retention filter pipette tips, ZEROTIP®

Fournisseur: GUANGZHOU JET BIOFILTRATION
PMT252010 PMT233010 PMT252020 PMT252100 PMT231200 PMT233300 PMT252000 PMT371000
732-3693EA 284 EUR InStock
732-3693 732-3695 732-3697 732-3699 732-3701 732-3703 732-3705 732-3707
Low retention filter pipette tips, ZEROTIP®
Pointes de pipettes
JET ZEROTIP® are manufactured from super-clear high quality polypropylene and are compatible with the majority of different micropipette models and brands.

  • Preferred accessories for most brands of micropipettes
  • Colour-coded racks for easy volume identification
  • Every rack or case is printed with lot no. for quality traceability
  • DNase-/RNase-free and non pyrogenic
  • Sterilised by irradiation SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • Shelf life: 3 years after month of production

The surfaces of the tips are produced through a special process. This process makes the tip inner surface become super hydrophobic, thus significantly reduces sample loss, and provides substantially higher reproducibility when working with critical media.

Certifications: Manufactured in a Class 100 000 cleanroom environment. Manufactured under EN ISO 13485:2016 and ISO 9001:2015 quality management systems.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité