Compteur de cellules automatisé, EVE™
Fournisseur: NANOENTEK
EVE-MC-EU
734-2675EA 3510 EUR InStock
734-2675
Compteur de cellules automatisé, EVE™
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Compteurs de cellules automatisés
EVE™ est un compteur de cellules de paillasse automatique conçu pour mesurer le nombre et la viabilité des cellules avec exactitude et précision. Il utilise la technique du bleu de trypan standard.
  • Écran LCD tactile sans besoin de maintenance
  • Analyse des données: 500 résultats de test, transfert USB à un PC
  • Distinction des cellules agglomérées: Résultats précis par algorithme d'analyse avancée
  • Large gamme de tailles et types de cellules: Lignées cellulaires primaires (tissu et sang) et cellules souches
  • Taille de la cellule de déclenchement: Sélectionner la
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité