Compteur de cellules automatisé, EVE™ Plus
Fournisseur: NANOENTEK
EVE-MC2-EU
734-3333EA 4900 EUR InStock
734-3333
Compteur de cellules automatisé, EVE™ Plus
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Compteurs de cellules automatisés
EVE™ PLUS est un compteur de cellules automatisé compact basé sur l'image qui utilise des lames jetables pour déterminer le plus précisément possible les titres de cellules eucaryotes en moins d'une seconde. De plus, lors de l'application de la coloration bleu trypan, le système distinguera avec précision les cellules vivantes des cellules mortes pour fournir des données fiables sur la viabilité des cellules.Comparé au comptage manuel des cellules à l'aide d'hémocytomètres classiques, le compteur de cellules automatisé EVE™ PLUS offre trois avantages principaux :
  • Des données
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité