Compteur de cellules automatisé, ADAM-MC2
Fournisseur: NANOENTEK
ADAM-MC2-EU
734-3337EA 16650 EUR InStock
734-3337
Compteur de cellules automatisé, ADAM-MC2
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Compteurs de cellules automatisés
ADAM-MC2 est un compteur de cellules automatisé à fluorescence qui effectue le comptage des cellules et les mesures de viabilité avec la plus grande précision. ADAM-MC2 est capable de remplacer des workflowsl complexes de cytométrie en flux. Combiné avec le micro-fluidique Accuchip jetable, son fonctionnement est extrêmement simple et rentable. Utilisant la méthode de marquage du noyau PI, l'optique LED et la technologie de détection CMOS les plus avancées, ADAM-MC2 est la solution parfaite lorsque vous travaillez avec des cellules agrégées, de forme irrégulière ou difficiles comme lesMore Product Information
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Compteur de cellules automatisé, Prise UE ADAM-MC2 1 734-3337
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité