Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octylamine, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine

M-Clarity™ quality level = MQ100

74989-1ML
74989-1MLEA 37.5 EUR InStock
74989-1ML
Octylamine, Supelco®
Octylamine


Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0.7812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008247
Numéro CAS: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
ONU: 2734
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c701d18434ed460071e38ed43cb45050e1c3032&vid=e81c2becad2cf79e5067da735b15fa55038ee380&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité