EDTA sel disodique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
7613.1000EA 57.65 EUR InStock
7613.1000
EDTA sel disodique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molarity 0.0099 - 0.0101
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité