Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Pentatriacontane, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

76968-250MG
76968-250MGEA 62.8 EUR InStock
76968-250MG
n-Pentatriacontane, Supelco®
n-Pentatriacontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₃CH₃
MW: 492,96 g/mol
Point d'ébullition: 490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73.8 °C
Densité: 0.8157 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059397
Numéro CAS: 630-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0498ee3dfa5e74178ba57b770e0c6a7e1d67b33d&vid=c45c5ad316f487a4a5fe6bd9dcc6206a8320b0d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité