Acide 11-aminoundécanoïque, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 11-Aminoundecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01228.0250
8.01228.0250EA 161 EUR InStock
8.01228.0250
Acide 11-aminoundécanoïque, Sigma-Aldrich®
11-Aminoundecanoic acid
Formule: C₁₁H₂₃NO₂
MW: 201,31 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 187…190 °C
Numéro MDL: MFCD00008150
Numéro CAS: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 185 °C
Molar Mass 201.3 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité