1-Bromodécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Decyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01676.0250
8.01676.0250EA 46.5 EUR InStock
8.01676.0250
1-Bromodécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Bromodécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MW: 221,18 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000221
Numéro CAS: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 221.17 g/mol
Boiling Point 238 °C (1013 mbar)
Flash Point 94 °C
Refractive Index 1.456 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité